ContactUsLinkComponent
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%), spheres, Ø 4 mm (0.16 in) Type 316
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%), spheres, Ø 4 mm (0.16 in) Type 316
Codice catalogo 42021.KN
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%), spheres, Ø 4 mm (0.16 in) Type 316
Codice catalogo 42021.KN
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    100
  • Seq:
    0100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :55.845 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Formula:Fe
Numero MDL:MFCD00148499