ICP-MS tuning standard solution for 6020 CLP-M, Specpure®
Codice catalogo 40482.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Matrice:2% HNO₃
- Conf:100 mL
- Descrizione:ICP-MS Tuning Standard Solution for 6020 CLP-M
- N. MDL:MFCD00240453
Specifiche
Informazioni su questo articolo
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00240453