Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution, 5% HNO₃/tr HF, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Codice catalogo 39145.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00210654
Documents
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HNO₃/tr HF
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi-Element QC-7 Check Standard Solution
- Cat. No.:39145.AE
- N. MDL:MFCD00210654