TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091705
Specifiche
- N. MDL:MFCD02091705
Specifiche
Frequently Bought Together
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091705