Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound with 1,5-diphenylcarbohydrazide ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:10329-15-4
:
Formula:C₂₆H₂₆N₈O₂
Numero MDL:MFCD00013218
:482.548 g/mol
IndexMerck:14,3322
Punto di fusione:154…156 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together