Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Dionex) in H₂O
Codice catalogo 35565.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Dionex) in H₂O
- N. MDL:MFCD00144813
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144813