Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Waters) in H₂O
35564.AE
:
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Waters) in H₂O
- N. MDL:MFCD00144814
- Forma fisica:Liquid
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00144814