Heavy Metals, plasma standard solution, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100µg/ml, Specpure®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091713
Specifiche
- N. MDL:MFCD02091713