Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 73:18:9 wt%), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in) Type 303
Codice catalogo 13473.BV
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:30 cm
- Seq:7765
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:55.845 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Formula:Fe
Numero MDL:MFCD00148499