Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Probes for HAMSTER ET-2
Probes for HAMSTER ET-2
Codice catalogo ELPR800980
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Probes for HAMSTER ET-2
Codice catalogo ELPR800980
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS

Specifiche

  • Range di misura:
    −90...105 °C
  • Descrizione:
    Pt-1000 DIN A temperature probe, plastic, with M8 connector
  • Lunghezza:
    3 m
  • Seq:
    01
  • Accuratezza:
    ±0,15 (−25...25) °C
  • Conf:
    1
  • Ø×L:
    5×20 mm

Specifiche

Informazioni su questo articolo