Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity meter, bench, Lab 945
Conductivity meter, bench, Lab 945
Conductivity meter, Lab 945, meter only
Codice catalogo 663-0324
Nome del fornitore:   SI Analytics
Conductivity meter, bench, Lab 945
Codice catalogo 663-0324
Nome del fornitore:  SI Analytics
Conductivity meter, bench, Lab 945
Conductivity meter, bench, Lab 945
Conductivity meter, Lab 945, meter only
Price
SFr. 1’050.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This small benchtop meter with intuitive operation and robust aluminum housing is perfect for training and routine purposes.
  • User-friendly design, numerical access protection possible
  • Graphic backlight LCD display
  • Data logger (4000 data sets)
  • Min/Max values with date and time stamp
  • Aluminum desk housing (IP 40/DIN EN 60529)
  • Developed and made in Germany
Informazioni per l'ordine: Meter only is supplied with power supply.
Lab 945 Set/LF435T also includes stand, cond. cell LF435T, and cond. testing solution in ampules (6 pieces).
Lab 945 Set/LF513T also includes stand, cond. cell LF513T, and cond. testing solution in ampules (6 pieces).
Lab 945 Set/LF613T also includes stand, cond. cell LF613T, and cond. testing solution in ampules (6 pieces).
Specifiche
  • Descrizione:
    Conductivity meter, Lab 945, meter only
  • Seq:
    01
  • Calibrazione della conducibilità:
    1-point (automatic)
  • Interfacce:
    8-pin flange plug
  • Risoluzione della temperatura:
    0,1 °C
  • Temperatura - compensazione:
    Automatic with NTC or fixed temperature
  • Salinità - range:
    0 - 70 g/kg
  • Capacità della memoria:
    4000 entries with date, time, value 1+2 and temperature
  • Intervallo di conducibilità:
    0 - 200 µS/cm; 0 - 2000 µS/cm; 0 - 20 mS/cm; 0 - 500 mS/cm
  • Range di temperatura:
    −10...+100 °C
  • Risoluzione della conducibilità:
    0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS
  • Cat. No.:
    663-0324
  • Peso:
    0,75 kg (incl. power supply and stand)
  • Modello:
    Lab 945
  • TDS - risoluzione:
    0 - 200 mg/l; 0 - 2,000 mg/l; 0 - 20 g/l; 0 - 500 g/l
  • Uscite:
    USB, 4-pole
  • Accuratezza della temperatura:
    ± 0,1 °C (5...50 °C)
  • L×P×A:
    145×55×185 mm
  • Display:
    Graphic LCD, 128×64 pixels, with backlight
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Universal power supply, Z 612
    Universal power supply, Z 612
    663-0319
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 48.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stand set Z 611, incl. connector, stand, and electrode holder
    Stand set Z 611, incl. connector, stand, and electrode holder
    663-0318
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.30