Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
DO sensor, amperometric, Ox 1113T, Ox 1113T, −5...+45 °C, Plastica, 1 m fixed cable with 8-pole plug, 12×120 mm
Codice catalogo SCOI285206410
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:1 m fixed cable with 8-pole plug
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:Ox 1113T
- Descrizione:DO sensor, amperometric, Ox 1113T
- Materiale:Plastica
- Temperatura:−5...+45 °C