ContactUsLinkComponent
VWR® CHEMI only, Sistema di imaging in chemiluminescenza
  730-1471
undefined
VWR® CHEMI only, Sistema di imaging in chemiluminescenza
  730-1471
  • Descrizione:
    VWR® CHEMI only
  • L×P×A:
    370×470×460 mm
  • Lenti:
    Fixed f0,95
  • Conf:
    1
VWR® CHEMI only sistema
è dedicato all'imaging in chemiluminescenza. Il sistema, sviluppato per prestazioni e automazione elevate, è caratterizzato da una videocamera CCD di nuova generazione ad alta efficienza quantica per una sensibilità ancora maggiore. Una procedura di configurazione molto semplice permette di acquisire automaticamente un'immagine di qualità di qualsiasi Western blot con un semplice clic.
  • Configurato per la massima sensibilità in modo da garantire l'acquisizione anche della minima banda su un blot
  • La videocamera ad alta efficienza quantica (73% a 425 nm) è molto sensibile alle emissioni luminose a basso livello
  • Ingombro ridotto, occupa il minimo spazio possibile sul banco
 : ogni sistema viene fornito completo di una videocamera CCD da 4 megapixel a 12/16 bit, software di acquisizione delle immagini VWR® e 2 copie del software di analisi della documentazione dei gel VWR®.