Orders LinkContactUsLinkComponent
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
 :   WTW
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
 :  WTW
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
  • Intelligent: Electrodes are automatically recognized by the meter, each sensor is exactly identified
  • Digital: Measurement signals are processed digitally, providing very accurate data
  • Measurement integrity benchmarking of the electrodes by QSC (Quality Sensor Control)
  • IDS electrodes store their serial number and their calibration records
  • Wireless ready: Disturbing cables are no longer required
Ordering information: Electrodes are supplied with plug head but without cable or wireless module which need to be ordered separately.
Product Family Options
pH electrodes, IDS, wireless ready
  • Descrizione
    Tipo
    pH
    Temperatura
    Materiale
    Elettrolita
    Diafr.
    Ø×L
    Connettore
  • Elettrodo per pH IDS, SenTix® 940-P, predisposto per wireless
    SenTix® 940-P
    0 – 14
    0...+80 °C
    Plastica
    Gel
    Fibra
    12×120 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 419.00
    SFr. 419.00
    1 * 1 ST
       SFr. 419.00
  • Elettrodo per pH IDS, SenTix® 950-P, predisposto per wireless
    SenTix® 950-P
    0 - 14
    0...+80 °C
    Plastica
    KCl 3 mol/l
    Ceramica
    12×120 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 508.00
    SFr. 508.00
    1 * 1 ST
       SFr. 508.00
  • Elettrodo per pH IDS, SenTix® 980-P, predisposto per wireless
    SenTix® 980-P
    0 - 14
    0...+100 °C
    Vetro
    KCl 3 mol/l
    Filo di platino
    12×120 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 509.00
    SFr. 509.00
    1 * 1 ST
       SFr. 509.00
  • Elettrodo per pH IDS, SenTix® 945-P, predisposto per wireless
    SenTix® 945-P
    0 - 14
    0...+80 °C
    Vetro
    Gel
    3 in ceramica
    12×120 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 541.00
    SFr. 541.00
    1 * 1 ST
       SFr. 541.00
  • Elettrodo per pH IDS, SenTix® Micro 900-P, predisposto per wireless
    SenTix® Micro 900-P
    0 - 14
    0...+100 °C
    Vetro
    KCl 3 mol/l
    Filo di platino
    12/5×70/130 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 894.00
    SFr. 894.00
    1 * 1 ST
       SFr. 894.00
  • Elettrodo per pH IDS, inserzione, SenTix® Sp-T900-P, predisposizione wireless
    SenTix® Sp-T 900-P
    2 - 13
    0...+50 °C
    Plastica
    Polimero
    Foro
    15/5×65/25 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 652.00
    SFr. 652.00
    1 * 1 ST
       SFr. 652.00
  • Elettrodo per pH IDS, SenTix® HW-T-900-P, predisposto per wireless
    SenTix® HW-T-900-P
    0 - 14
    0...+60 °C
    Vetro
    KCl 3 mol/l
    Anello apribile
    12×120 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 559.00
    SFr. 559.00
    1 * 1 ST
       SFr. 559.00
  • Elettrodo per pH IDS, resistente alla pressione (10 bar), SensoLyt® 900-P, predisposizione wireless
    SensoLyt® 900-P
    2 – 12
    0...+60 °C
    Vetro
    Polimero
    Foro
    12×120 mm
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 820.00
    SFr. 820.00
    1 * 1 ST
       SFr. 820.00
ORP electrodes, IDS, wireless ready
  •  
    Diafr.
    Elettrolita
    Materiale
    Ø×L
    Descrizione
    Connettore
    Temperatura
  • Ceramica
    3 mol/l KCl
    Vetro
    12×120 mm
    Elettrodo IDS ORP, SenTix® ORP-T 900-P, predisposizione wireless
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    0...+60 °C
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 468.00
    SFr. 468.00
    1 * 1 ST
       SFr. 468.00
  •  
    Diafr.
    Elettrolita
    Materiale
    Ø×L
    Descrizione
    Connettore
    Temperatura
  • Foro
    Polimero
    Vetro
    12×120 mm
    Elettrodo IDS ORP, resistente alla pressione (10 bar), SensoLyt® ORP 900-P, predisposizione wireless
    Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
    0...+60 °C
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 975.00
    SFr. 975.00
    1 * 1 ST
       SFr. 975.00
Accessories
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1733
    AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m
    1,5 m
    1 * 1 ST - SFr. 163.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1734
    AS/IDS-3, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 3 m
    3 m
    1 * 1 ST - SFr. 221.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1736
    AS/IDS-10, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 10 m
    10 m
    1 * 1 ST - SFr. 280.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1737
    AS/IDS-15, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 15 m
    15 m
    1 * 1 ST - SFr. 320.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1738
    AS/IDS-20, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 20 m
    20 m
    1 * 1 ST - SFr. 350.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1740
    AS/IDS-40, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 40 m
    40 m
    1 * 1 ST - SFr. 1’010.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1741
    AS/IDS-60, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 60 m
    60 m
    1 * 1 ST - SFr. 1’210.00
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-1742
    AS/IDS-100, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 100 m
    100 m
    1 * 1 ST - SFr. 1’570.00