BD Vacutainer® SPC Plus blood collection tubes with BD Hemogard™ closures
BDAM368380
- Tipo di chiusura:BD Hemogard™
- Ø:13 mm
- Volume:6 ml
- Descrizione:Blood Collection tube, BD Vacutainer®
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Plastica
- Environmentally Preferable:
- Colore tappo:Blu royal
- Conf:100
- Additiva:Silica, acts as Serum clot activator