Kit analitici, test arsenico per Spectroquant®, Supelco®
1.01747.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:Argento DDTC
- Conf:30 Tests
- Descrizione:Arsenico*²
- Seq:14
- M-Clarity quality level:MQ100
- Per strumento:Prove, Nova 60, Multy, Move
- Range di misura:0,001 - 0,100 mg/l As
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
*2 Sono richiesti reagenti arsenico 2 e 7, 1.00731.1000 e 1.08780.0500 insieme a 1.73501.0001