ContactUsLinkComponent
VWR® INCU-Line® Tower, Incubatore refrigerato
  390-0963
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
undefined
VWR® INCU-Line® Tower, Incubatore refrigerato
  390-0963
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Capacità:
    2 × 23 L
  • Tipo di circolazione:
    Thermoelectric technology for cooling and heating
  • Range di temperatura:
    Temperatura ambiente –10...+50 °C
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Modello:
    INCU-Line Tower
  • Certificazione ambientale:
    Refridgerant free cooling using Peltier thermoelectric module
  • Variazione della temperatura (spaziale):
    ±1,0 °C @ 37 °C *
  • Est. L×P×A:
    380×470×790 mm
  • Dimensioni interne L×P×A:
    2× (294×300×270) mm
  • Carico max. per ripiano:
    3 kg
  • Consumo energetico nominale:
    160 W
  • Ripiani forniti (max.):
    2 (3) per chamber
  • Peso:
    34 kg
  • Oscillazione della temperatura (tempo):
    ±0,2 °C @ 37 °C*
  • Conf:
    1
  • Tipo:
    INCU-Line® Tower dual-chamber cooled incubator
Incubatore refrigerato INCU-Line® Tower per usi generici, a camera doppia e con ventilazione naturale. L'incubatore refrigerato digitale con tecnologia Peltier rappresenta una soluzione compatta ed economica per applicazioni di microbiologia a temperature inferiori a quella ambiente. L'elemento Peltier incorporato è a basso consumo energetico (appena 35 W a 37 °C) e garantisce la stabilità e l'uniformità della temperatura nell'intero intervallo operativo.
  • Design compatto con ingombro di appena 0,18 m²
  • Controllo digitale PID con sensore PT100 e display a LED (risoluzione di 0,1 °C)
  • Stabilità della temperatura impeccabile, accuratezza della temperatura a 37 °C: ±0,5 °C
  • È possibile regolare nuovamente il controllo della temperatura con uno strumento di misurazione della temperatura di riferimento certificato
  • Facile da usare, sicuro e affidabile
La temperatura può essere regolata liberamente in incrementi di 0,1 °C da 10 °C al di sotto della temperatura ambiente fino a un massimo di 50 °C. Le 2 camere possono essere azionate e spente indipendentemente a diverse temperature. Ciascuna camera è dotata di porta trasparente propria, in modo da poter osservare l'interno senza aprire la porta e impedendo quindi cambi di temperatura nelle camere. L'alloggiamento è costruito interamente in acciaio dolce con rivestimento epossidico.
 : fornito con due ripiani in acciaio inossidabile forato a camera e certificato di collaudo (dati misurati a 37 °C).
 : * Measured with the chamber empty.
UK Plug (Free of Charge) must be ordered by UK customers