Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage vials
Storage vials
Nome del fornitore:   SAVILLEX
Storage vials
Nome del fornitore:  SAVILLEX
Certificates
Storage vials
4 varianti
Product Details & Documents
PFA vials with round or conical interior.
  • Ideal for storage and digestion in geochemistry
  • Flat base for maximum heating efficiency
  • Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
Ordering information: Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • SAVI200-003-20
    Standard vial with round interior and square exterior
    Standard vial with round interior and square exterior
    3,00 ml
    17,3×26,4 mm
    No
    23 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 21.80 SFr.
    21.80 SFr.
    1 * 1 ST
       21.80 SFr.
  • SAVI200-007-20
    Standard vial with round interior and round exterior
    Standard vial with round interior and round exterior
    7,00 ml
    22,1×37,1 mm
    No
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1 ST
       26.20 SFr.
  • SAVI200-015-20
    Standard vial with round interior and round exterior
    Standard vial with round interior and round exterior
    15,00 ml
    30,5×41,4 mm
    No
    33 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 45.80 SFr.
    45.80 SFr.
    1 * 1 ST
       45.80 SFr.
  • SAVI200-030-12
    Standard vial with flat interior and round exterior
    Standard vial with flat interior and round exterior
    30,00 ml
    30,5×69,9 mm
    No
    33 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 70.10 SFr.
    70.10 SFr.
    1 * 1 ST
       70.10 SFr.
Closures
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Dimensione tappo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 33 mm
    Micro columns, tubes and vials
    PFA, plain threaded
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1 ST
       26.20 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Dimensione tappo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 23 mm
    Micro columns, tubes and vials
    PFA, plain hex threaded
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 19.70 SFr.
    19.70 SFr.
    1 * 1 ST
       19.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Dimensione tappo
    Per
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 24 mm
    Micro columns, tubes, standard and autosampler vials
    PFA, plain threaded
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 19.70 SFr.
    19.70 SFr.
    1 * 1 ST
       19.70 SFr.