Kit analitici, test idrazina per Spectroquant®, Supelco®
1.09711.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:4-(Dimetilamino)-benzaldeide
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Idrazina
- Per strumento:Prove, Nova 60, Multy, Move
- Range di misura:0,005 - 2,00 mg/l N₂H₄
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60 A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
- Miscele di reagenti altamente stabili e pronte all'uso in un formato semplice da utilizzare
- Libera scelta del formato della cuvetta in base alla gamma di misurazione
- Lunga durata a magazzino fino a 3 anni a temperatura ambiente
- Selezione automatica del metodo corretto grazie all'identificazione del codice a barre AutoSelector
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.