Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia electrode storage solution
Ammonia electrode storage solution
Storage solution for ammonia ion selective electrodes, 500 mL
Codice catalogo HACH2541249
Nome del fornitore:   Hach
Ammonia electrode storage solution
Codice catalogo HACH2541249
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Ammonia electrode storage solution
Ammonia electrode storage solution
Storage solution for ammonia ion selective electrodes, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 115.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For storage of ammonia ion selective electrodes.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Storage solution for ammonia ion selective electrodes
Specifiche