Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter disc
Filter disc
3, 90 mm
Codice catalogo KAVA632424011309
Nome del fornitore:   Kavalier
Filter disc
Codice catalogo KAVA632424011309
Nome del fornitore:  Kavalier
Filter disc
Filter disc
3, 90 mm
Price
SFr. 2’080.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Filter disc made from borosilicate glass. Sintered glass filter with ground edges.
Specifiche
  • Ø:
    90 mm
  • Porosità:
    3
  • Seq:
    01