Sulphite standard solution
Supplier: Hach
Jump to:
About this item
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberProduct Family Options
Product Information
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..