Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Informazioni su questo articolo
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
*7 Questo metodo è ufficialmente riconosciuto dall'USEPA come metodo alternativo per l'esame di quanto segue:
*7-1 acque reflue
*7-2 acqua potabile
*7-3 rispettivamente acqua potabile e acque reflue
*8 test COD intermente conformi a ISO 15705.
11 varianti
Product Details & Documents
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
- Metodi estremamente semplici e validati
- Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
- Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
- Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.
*7 Questo metodo è ufficialmente riconosciuto dall'USEPA come metodo alternativo per l'esame di quanto segue:
*7-1 acque reflue
*7-2 acqua potabile
*7-3 rispettivamente acqua potabile e acque reflue
*8 test COD intermente conformi a ISO 15705.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- 1.14560.0001
- 1.01796.0001
- 1.14540.0001
- 1.14895.0001
- 1.14541.0001
- 1.14690.0001
- 1.14691.0001
- 1.14555.0001
- 1.01797.0001
- 1.09772.0001
- 1.09773.0001
- M-Clarity quality level:
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraMetodo chimicoPer strumentoConfDisponibilitàPrice
- 1.14560.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹4,0 - 40,0 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/6025 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14560.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.01796.0001Test cellulare COD*⁸Test cellulare COD*⁸5,0 - 80,0 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 136.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.01796.0001M-Clarity quality level - 1.14540.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹10 - 150 mg/LOssidazione acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move, Picco25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14540.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.14895.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹15 - 300 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14895.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.14541.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹25 - 1500 mg/LOssidazione acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move, Picco25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14541.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.14690.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹50 - 500 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14690.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.14691.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹300 - 3500 mg/LOssidazione acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 128.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14691.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.14555.0001Test cellulare COD*⁷⁻¹Test cellulare COD*⁷⁻¹500 - 10000 mg/LOssidazione acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move, Picco25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.14555.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.01797.0001Test cellulare COD*⁸Test cellulare COD*⁸5000 - 90000 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Multy, Move25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 128.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.01797.0001M-Clarity quality level - 1.09772.0001Test cellulare COD (senza Hg)Test cellulare COD (senza Hg)10 - 150 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Move, Multy25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 136.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.09772.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.09773.0001Test cellulare COD (senza Hg)Test cellulare COD (senza Hg)100 - 1500 mg/LOssidazione con acido cromosolforicoProve, Nova 30/60, Move, Multy25 TestsLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 271.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.1.09773.0001M-Clarity quality levelMQ100
COD Cell Test for seawater / high chloride contents
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoRange di misuraDescrizioneConfPer strumentoMetodo chimicoDisponibilitàPrice
- 5,0 - 60,0 mg/LTest in cuvetta per COD per acqua marina25 TestsProve, Nova 30/60, Multy, MoveOssidazione con acido cromosolforicoLog in per disponibilità1 * 25 TestsSFr. 223.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoConfDisponibilitàPrice
- Cono di assorbimento per l'uso con test COD per acqua di mare 1.17059.0001Cono di assorbimento per l'uso con test COD per acqua di mare 1.17059.00011.15955.00011Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 218.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipo di conf.ConfDisponibilitàPrice