Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper standard solution
Copper standard solution
Nome del fornitore:   Hach
Copper standard solution
Nome del fornitore:  Hach
Certificates
Copper standard solution
2 varianti
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in copper determinations.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • HACH12842
    Copper standard solution (NIST)
    Copper standard solution (NIST)
    100 mg/l as Cu
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 60.70
    SFr. 60.70
    1 * 100 mL
       SFr. 60.70
  • HACH259342
    Copper standard solution (NIST)
    Copper standard solution (NIST)
    1000 mg/l as Cu
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 98.70
    SFr. 98.70
    1 * 100 mL
       SFr. 98.70
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information