ContactUsLinkComponent
Reagent reservoirs
Reagent reservoirs
Codice catalogo 613-3093
Nome del fornitore:  Sorenson Bioscience
Reagent reservoirs
Codice catalogo 613-3093
Nome del fornitore:  Sorenson Bioscience
Specifiche
  • Confezione:
    Individually wrapped
  • Sterili:
    +
  • Tipo:
    V-bottom
  • Capacità:
    25 ml
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    01
  • Conf:
    100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These reagent reservoirs made of PS or PVC are designed to accommodate all types of pipettors from single channel to 16-channel.
  • Made of FDA grade plastic
  • Graduation marks on interior wall
  • Lot certified Rnase/Dnase-free and non pyrogenic
  • Pour-off spouts in each corner
  • Availabe non sterile or sterile; sterility validated at 10⁻⁶