Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks and boxes
Racks and boxes
Nome del fornitore:   TPP
Racks and boxes
Nome del fornitore:  TPP
Certificates
Racks and boxes
7 varianti
Product Details & Documents
These reusable cryotube racks and boxes with alphanumerical inscription are ideal for sample identification.
  • Polypropylene, heat resistant, autoclavable material
  • Racks can be quickly assembled and disassembled thus space saver
  • Cryo-box, single handling of lid even after multiple use
  • Cryo-rack, locking system in the groves allowing one hand operation when used with star-shape foot cryo tube
Certifications: ISO 9001:2008 certified.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Per provette
    N. di fori
    Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • TPPA99015
    Box for cryotubes
    Box for cryotubes
    1,2/2 ml
    81
    giallo
    133×133×45 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.40
    SFr. 29.40
    1 * 1 ST
       SFr. 29.40
  • TPPA99014
    Box for cryotubes
    Box for cryotubes
    4/5 ml
    81
    giallo
    133×133×95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.70
    SFr. 30.70
    1 * 1 ST
       SFr. 30.70
  • TPPA99018
    Rack for tissue culture tubes
    Rack for tissue culture tubes
    5 ml
    8
    giallo
    200×88×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.50
    SFr. 10.50
    1 * 1 ST
       SFr. 10.50
  • TPPA99017
    Rack for cryotubes
    Rack for cryotubes
    15/50 ml
    18/10
    giallo
    209×98×62 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.50
    SFr. 10.50
    1 * 1 ST
       SFr. 10.50
  • TPPA99016
    Rack for cryotubes with star foot
    Rack for cryotubes with star foot
    40
    giallo
    219×109×26 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.40
    SFr. 29.40
    1 * 1 ST
       SFr. 29.40
  • TPPA99019
    Rack "L" for centrifuge tubes
    Rack "L" for centrifuge tubes
    15/50 ml
    30/20
    giallo
    209×172×62 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.50
    SFr. 10.50
    1 * 1 ST
       SFr. 10.50
  • TPPA99013
    Rack for cryotubes
    Rack for cryotubes
    600 ml
    3
    giallo
    366×146×71 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 174.00
    SFr. 174.00
    1 * 6 ST
       SFr. 174.00