Jolting volumeter
Codice catalogo 614-0255
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Specifiche
- Descrizione:Jolting volumeter
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This jolting volumeter is designed to determine the tamped volume or density of powdery and granular products.
Certifications: ISO 8967 and IDF 134: Milk powder. USP 616 method I: Pharmaceutical powder. ISO 8460: Instant coffee.