Diclorometano ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Codice catalogo 9324-R
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Steel drum
- Conf:600 lb
- Seq:7350
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay (CH₂Cl₂) (by GC, corrected for water):≥ 99.5 %
- Color (APHA):≤ 10
- Residue after Evaporation:≤ 0.0020 %
- Titrable Acid (µeq/g):≤ 0.3
- Free Halogens:Passes Test
- Water (by KF, coulometric):≤ 0.02 %
- Appearance (Clear, colorless liquid):39.5 °C
- Boiling Point (typical)................. 39.5 °C.:1.318
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:84.93 g/mol
IndexMerck:12,06140
Punto di ebollizione:39.8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–95 °C
Densità:1.322 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:75-09-2
Formula:CH₂Cl₂
Numero MDL:MFCD00000881