Orders LinkContactUsLinkComponent
Tank liners, HyPerforma™
Tank liners, HyPerforma™
Tank liners, HyPerforma™
Nome del fornitore:  THERMO BIOPROCESS DIVISION
Certificates
Tank liners, HyPerforma™
8 varianti
Product Details & Documents
Tank liners are gamma irradiated, open single use bags designed to fit in cylindrical drums.
  • Gusset design allows for a close fit to the tank
  • Constructed of CX3-9 film
  • For HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
Product Family Options
With bottom drain
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HYCPSH30646.01
    Tank liners, 50 l
    Tank liners, 50 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 3’650.00
    SFr. 3’650.00
    1 * 10 ST
       SFr. 3’650.00
  • HYCPSH30646.02
    Tank liners, 100 l
    Tank liners, 100 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 193.00
    SFr. 193.00
    1 * 1 ST
       SFr. 193.00
  • HYCPSH30646.03
    Tank liners, 200 l
    Tank liners, 200 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST
    1 * 8 ST - SFr. 4’570.00
    SFr. 4’570.00
    1 * 8 ST
       SFr. 4’570.00
With top drain
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HYCPSH30647.01
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 786.00
    SFr. 786.00
    1 * 10 ST
       SFr. 786.00
  • HYCPSH30647.04
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 36 ST
    1 * 36 ST - SFr. 2’740.00
    SFr. 2’740.00
    1 * 36 ST
       SFr. 2’740.00
  • HYCPSH30647.02
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 26 ST
    1 * 26 ST - SFr. 1’970.00
    SFr. 1’970.00
    1 * 26 ST
       SFr. 1’970.00
  • HYCPSH30647.05
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 2’110.00
    SFr. 2’110.00
    1 * 25 ST
       SFr. 2’110.00
  • HYCPSH30647.03
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 1’410.00
    SFr. 1’410.00
    1 * 10 ST
       SFr. 1’410.00