Mini-tipped swabs
Mini-tipped swabs, PS/cotone
Codice catalogo PMPC826-WC
Nome del fornitore: PURITAN MEDICAL
Vai a
Product Details & Documents
Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
- Absorbent soft smooth tip and sturdy wooden handle
- Double end for twice the use
Suitable for jewelry manufacturing and art restoration.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Descrizione:Mini-tipped swabs
- Asta/testa:PS/cotone