Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, Euro-Norm, Silverline
Containers, Euro-Norm, Silverline
Nome del fornitore:   BEKUPLAST
Containers, Euro-Norm, Silverline
Nome del fornitore:  BEKUPLAST
Certificates
Containers, Euro-Norm, Silverline
Containers, Euro-Norm, Silverline
4 varianti
Product Details & Documents
Made of PPC (polypropylene copolymer), grey.
  • Stable even at high loads when stacked
  • Iimpact-resistant, unbreakable, and dimensionally stable
  • Suitable for high loads
  • 100% recyclable
  • Suitable for machine handling, automatic conveyor technology, and storage and retrieval machines
These containers are with reinforced bottom suitable for storage and transport of materials, conveyor technologies and roller track systems.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 20 l
    600×400×120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.90
    SFr. 29.90
    1 * 1 ST
       SFr. 29.90
  • 40 l
    600×400×200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.00
    SFr. 40.00
    1 * 1 ST
       SFr. 40.00
  • 60 l
    600×400×320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 49.90
    SFr. 49.90
    1 * 1 ST
       SFr. 49.90
  • 80 l
    600×400×420 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 65.40
    SFr. 65.40
    1 * 1 ST
       SFr. 65.40