About this item
Una gamma di bagni a circolazione refrigeranti/riscaldanti ecologici con un’interfaccia utente intuitiva e design affusolato. Le unità offrono un significativo risparmio sui costi di esercizio assicurando tuttavia un potente raffreddamento quando necessario. Scelta di 2 modelli con range di temperatura da −25 a 150 °C (a seconda del modello*). Ideali per applicazioni in ambito farmaceutico, didattico, industriale e di Life Science per l’uso con mini reattori di impianti pilota, per raffreddamento di evaporatori rotanti, come sostituti al raffreddamento con acqua corrente di rubinetto, per immersione di piccoli campioni, per fotometria, sistemi per cromatografia, preparazione di campioni, raffreddamento generale, chimica di reazione, controllo della temperatura, produzione di semiconduttori, reometria, rifrattometria e raffreddamento a elettroforesi.
- Full colour, 5 language QVGA TFT display on the ecocool 150R
- Active cooling through the whole temperature range up to +200 °C
- eco mode optimises the cooling control needed, enabling rapid cool down when required
- True energy saving of up to 80% in idle state compared with standard compressor chillers which only switch the compressor off
- Thermostat and chiller work in harmony, neither will operate alone, eliminating any danger of over-heating or freezing
- No-spill valved front drain and single front switch for user convenience
- No side vents, locate to suit the user, not the unit. Thermostat can be positioned at 90° for lengthways positioning
Il modello ecocool™100R è un bagno a circolazione per uso generico con 4 cifre display a LED per l’uso da -20 a 100 °C e che eroga un potere raffreddante di 250 W. 2 punti di calibrazione.
Il modello ecocool™150R è un bagno a circolazione per uso generico con display digitale per l’uso da -25 a 150 °C e che eroga un potere raffreddante di 350 W. L’unità è programmabile (1 x 30) con pompa regolabile, presa USB e presa per sonda di temperatura. 5 punti di calibrazione.
Portata massima/pressione massima:
ecocool™100R: 17 L/min, pressione 250 mbar
ecocool™150R: 14 to 22 L/min, pressione 530 mbar