TISAB solution for Fluoride Determination, Supelco®
TISAB solution for fluoride determination, NaCl, Titriplex IV, 5,0 - 6,0, Plastic bottle, 500 mL
Nome del fornitore: Merck
TISAB solution for Fluoride Determination, Supelco®
Codice catalogo 1.15368.0500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:500 mL
- Descrizione:TISAB solution for fluoride determination
- pH:5,0 - 6,0
- Indice:NaCl, Titriplex IV
- Cat. No.:1.15368.0500
- M-Clarity quality level:MQ100