Adapter kit
Adaptor kit (4 mm male / 4 mm female)
Codice catalogo PSA410
Nome del fornitore: Cytiva
Vai a
Product Details & Documents
Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
Note that this adaptor kit is not CE compliant.
Informazioni per l'ordine: Supplied with Allen wrench.
Documents
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Adaptor kit (4 mm male / 4 mm female)