ContactUsLinkComponent
Centrifuge tubes, Falcon®
  BDAA352196
 :  Corning
   Produzione a basso impatto
undefined
Centrifuge tubes, Falcon®
  BDAA352196
 :  Corning
   Produzione a basso impatto
  • Ø×L:
    17×120 mm
  • Confezione:
    50 per bag/500 per case
  • Capacità:
    15 ml
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Conf:
    500
  • RCF max.:
    12000×g
PP, high clarity, conical, printed graduation, with dome seal PE screw caps, sterile.
  • Dome seal screw cap offer both vented and fully closed positions
  • RNase/DNase-free
Withstands forces up to 12000×g.