Guanti in lattice, Rotiprotect®
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Informazioni su questo articolo
Questi guanti monouso sono adatti alla protezione contro rischi complessi e per applicazioni nella lavorazione alimentare.
- Senza polvere, finitura liscia
- Molto lisci e piacevolmente morbidi.
- Estremamente elastici.
- Elevata sensibilità tattile.
- Senza tiurami
Certifications: EN 374; Cat. III, AQL 1,5
Approvata per il contatto con alimenti
Ordering information:
Packaging:
Caution:
3 varianti
Product Details & Documents
Questi guanti monouso sono adatti alla protezione contro rischi complessi e per applicazioni nella lavorazione alimentare.
- Senza polvere, finitura liscia
- Molto lisci e piacevolmente morbidi.
- Estremamente elastici.
- Elevata sensibilità tattile.
- Senza tiurami
Certifications: EN 374; Cat. III, AQL 1,5
Approvata per il contatto con alimenti
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 112-0040
- 112-0041
- 112-0042
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- Lattice/senza lattice:
- Lattice
- Lattice
- Lattice
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Finitura:
- Lisci
- Lisci
- Lisci
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Norma EN:
- EN 374
- EN 374
- EN 374
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Dimensione del guantoColoreLunghezzaSpessoreConfezioneDisponibilitàPrice
- Specifiche:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.112-0040ModelloAmbidestro/mano specificoambidestroMonouso/riutilizzabilemonousoLattice/senza latticeLatticeTalcati/non talcatiNon talcatiFinituraLisciTipo polsinoCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103Norma ENEN 374Approvati per il contatto con gli alimenti+Marketsource - Specifiche:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.112-0041ModelloAmbidestro/mano specificoambidestroMonouso/riutilizzabilemonousoLattice/senza latticeLatticeTalcati/non talcatiNon talcatiFinituraLisciTipo polsinoCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103Norma ENEN 374Approvati per il contatto con gli alimenti+Marketsource - Specifiche:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.112-0042ModelloAmbidestro/mano specificoambidestroMonouso/riutilizzabilemonousoLattice/senza latticeLatticeTalcati/non talcatiNon talcatiFinituraLisciTipo polsinoCuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099Norma ENEN 374Approvati per il contatto con gli alimenti+Marketsource