Orders LinkContactUsLinkComponent
Guanti in lattice, Rotiprotect®
Marketsource
 :   Roth Carl
Guanti in lattice, Rotiprotect®
 :  Roth Carl
Marketsource
Guanti in lattice, Rotiprotect®
Questi guanti monouso sono adatti per la protezione contro rischi complessi e per la lavorazione alimentare.
  • Superficie esterna micro-ruvida.
  • Superficie interna liscia, leggermente impolverata.
  • Molto lisci e piacevolmente morbidi.
  • Bordo sottile arrotolato.
  • Senza tiurami
Certifications: EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Ordering information:
Packaging:
Caution:
  • Catalog No:
  • 112-0043
  • 112-0044
  • 112-0045
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Lattice
  • Lattice
  • Lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Basso contenuto di talco
  • Basso contenuto di talco
  • Basso contenuto di talco
  • Finitura:
  • Micro-testurizzato
  • Micro-testurizzato
  • Micro-testurizzato
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Norma EN:
  • EN 374
  • EN 374
  • EN 374
Product Family Options
  • Descrizione
    Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
  • S
    naturale
    240 mm
    0,18 mm
    100/scatola
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Marketsource
    Specifications
    Cat. No.
    112-0043
    Modello
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Lattice
    Talcati/non talcati
    Basso contenuto di talco
    Finitura
    Micro-testurizzato
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Norma EN
    EN 374
    Marketsource
  • M
    naturale
    240 mm
    0,18 mm
    100/scatola
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Marketsource
    Specifications
    Cat. No.
    112-0044
    Modello
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Lattice
    Talcati/non talcati
    Basso contenuto di talco
    Finitura
    Micro-testurizzato
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Norma EN
    EN 374
    Marketsource
  • L
    naturale
    240 mm
    0,18 mm
    100/scatola
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Marketsource
    Specifications
    Cat. No.
    112-0045
    Modello
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    monouso
    Lattice/senza lattice
    Lattice
    Talcati/non talcati
    Basso contenuto di talco
    Finitura
    Micro-testurizzato
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Norma EN
    EN 374