ContactUsLinkComponent
Anti-ATXN7L1 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-7975R
 :  Bioss
Anti-ATXN7L1 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-7975R
 :  Bioss
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Ataxin 7-Like 1
  • Simbolo dell'antigene:
    ATXN7L1
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Forma:
    liquid
  • ID gene:
    222255
  • Sinomini antigene:
    ATXN7L4
  • Tampone di conservazione:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Concentrazione:
    1 ug/ul
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Purificazione:
    Purified by Protein A.
  • Taglia:
    100 μg
  • Conf:
    100 µl
The exact function of ATXN7L1 remains unknown.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: ATXN7L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat