Anti-CCDC106 Rabbit Polyclonal Antibody
BOSSBS-5711R
: Bioss
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Coiled-coil Domain Containing 106
- Simbolo dell'antigene:CCDC106
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:liquid
- ID gene:29903
- Sinomini antigene:ZNF581|HSU79303
- Tampone di conservazione:Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
- Concentrazione:1 ug/ul
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Purificazione:Purified by Protein A.
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µl
Promotes the degradation of p53/TP53 protein and inhibits its transactivity.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: CCDC106
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat