Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, rectangular
Nome del fornitore:   SEMADENI
Containers, rectangular
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Containers, rectangular
5 varianti
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    L×P×A
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 8,5 l
    445×345×90 mm
    bianco
    HDPE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
    SFr. 20.00
    1 * 1 ST
       SFr. 20.00
  • 8,5 l
    570×350×70 mm
    bianco
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.10
    SFr. 20.10
    1 * 1 ST
       SFr. 20.10
  • 12,5 l
    395×300×165 mm
    bianco
    HDPE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.60
    SFr. 25.60
    1 * 1 ST
       SFr. 25.60
  • 23 l
    460×330×205 mm
    bianco
    HDPE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.00
    SFr. 42.00
    1 * 1 ST
       SFr. 42.00
  • 29 l
    670×450×125 mm
    bianco
    HDPE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.60
    SFr. 36.60
    1 * 1 ST
       SFr. 36.60