Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps | Avantor
Forceps
Straight, blunt, arancione, 180 mm
Codice catalogo 231-1121
Nome del fornitore:   SEMADENI
Forceps
Codice catalogo 231-1121
Nome del fornitore:  SEMADENI
Forceps
Straight, blunt, arancione, 180 mm
Price
SFr. 7.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
POM, orange. These electrically insulating forceps can be universally used.
  • Very durable
  • Not suitable for use with strong acids and solvents
  • Heat resistant up to +130 °C
Specifiche
  • Tipo:
    Straight, blunt
  • Colore:
    arancione
  • Lunghezza:
    180 mm