- Esterno L×P×A:1245×615×1285 mm
- Volume di aria trattata:200−230
- Descrizione:Captair® 481 Smart, CH-plug
- Environmentally Preferable:
- Modello:Captair® Smart 481
- Velocità aria sul pannello frontale:0,4 - 0,6 m/s
- Filtri:HEPA H14: filtration efficiency: 99,995 % according to MPPS methods, EN1822 standard
ULPA U17: filtration efficiency 99,999995 % according to MPPS method, EN 1822 standard - Luminosità ( lux ):LED > 650 lux
- Potenza:60 W
- Conf:1
- Interno LxPxA:1176×533×1100 mm
Le nuove cappe chimiche a filtrazione senza raccordo Captair® Smart sono progettate con un metodo di comunicazione semplice e innovativo: la tecnologia Smart, che indica, tramite LED, lo stato della cappa. Un semplice schema luminoso indica se il flusso d'aria è compromesso, se la ventola è guasta o se un filtro è fessurato.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://ch.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17327608
- L’esclusivo sistema Flex Filtration di Erlab può far fronte alla maggior parte delle applicazioni di laboratorio
- Sono stati aggiunti nuovi sensori per il rilevamento di solventi, acidi o formaldeide
- Basso consumo
- Il nuovo anemometro elettronico consente di monitorare la velocità frontale
- Il pannello inclinato di 6° offre un'ottima visibilità e uno spazio di lavoro ergonomico
- Grandi aperture per un facile accesso all'area di lavoro
Il sistema di filtrazione configurabile sopra l’involucro può essere adattato per filtrare gas, solventi, polveri e particolato mantenendo l'utente e il laboratorio protetti grazie al ricircolo dell'aria sicuro ed efficiente all'interno del locale e al rilascio nell'ambiente di aria depurata priva di odori o vapori tossici pericolosi.
È possibile scaricare l’app eGuard che consente all’utente di controllare a distanza la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza a dispositivi mobili, tablet o PC.
La struttura è realizzata in acciaio elettro-galvanizzato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido, i lati e pannelli anteriori sono in acrilico resistente agli agenti chimici.
Tipi di filtri al carbone:
AS: per vapori organici
BE: polivalente, per vapori organici e acidi
F: per vapori di formaldeide
K: per vapori di ammoniaca
HP: filtro HEPA H14 per polveri
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature & Hygrometry sensors.