Glass marker
Glass marker, length 135 mm, weight 20 g
Codice catalogo JUCHVL01837
Nome del fornitore: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Glass marker provided along with diamond and case.
Specifiche
- Descrizione:Glass marker, length 135 mm, weight 20 g