Precision hydrometers, ASTM E100
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Informazioni su questo articolo
These precision ASTM E100 hydrometers are designed for specific gravity or relative density.
- Reference temperature: 15,5 °C (60/60 °F)
- Without thermometer
- Suitable for calibration
Informazioni per l'ordine: Available with either a works or a DAkkS calibration certificate on request
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
33 varianti
Product Details & Documents
These precision ASTM E100 hydrometers are designed for specific gravity or relative density.
- Reference temperature: 15,5 °C (60/60 °F)
- Without thermometer
- Suitable for calibration
Informazioni per l'ordine: Available with either a works or a DAkkS calibration certificate on request
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- SCNL3222001
- SCNL3222002
- SCNL3222003
- SCNL3222004
- SCNL3222005
- SCNL3222006
- SCNL3222007
- SCNL3222011
- SCNL3222012
- SCNL3222013
- SCNL3222014
- SCNL3222015
- SCNL3222016
- SCNL3222017
- SCNL3222018
- SCNL3222019
- SCNL3222020
- SCNL3222021
- SCNL3222022
- SCNL3222023
- SCNL3222024
- SCNL3222025
- SCNL3222026
- SCNL3222027
- SCNL3222051
- SCNL3222052
- SCNL3222053
- SCNL3222054
- SCNL3222055
- SCNL3222056
- SCNL3222057
- SCNL3222058
- SCNL3222059
- Temperatura di riferimento:
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
- 15,5 °C
Specifiche
Product Family Options
Error limit: ±0,001 sp/gr
Informazioni sul prodotto
- ModelloRange di misuraDivisioneLunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222001Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222002Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222003Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222004Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222005Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222006Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222007Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222011Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222012Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222013Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222014Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222015Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222016Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222017Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222018Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222019Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222020Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222021Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222022Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222023Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222024Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222025Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222026Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222027Temperatura di riferimento15,5 °C
Error limit: ±0,0005 sp/gr
Informazioni sul prodotto
- ModelloRange di misuraDivisioneLunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222051Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222052Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222053Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222054Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222055Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222056Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222057Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222058Temperatura di riferimento15,5 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3222059Temperatura di riferimento15,5 °C