Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Certificates
Precision hydrometers, ASTM E100-10
Precision hydrometers, ASTM E100-10
10 varianti
Product Details & Documents
Precision hydrometers (with or without thermometer) with reference temperature of 15 °C.
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E100-10
Ordering information: Available with a works or a DAkkS calibration certificate.
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Product Family Options
Without thermometer
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 311 H-82
    0,600 - 0,650 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.90
    SFr. 37.90
    1 * 1 ST
       SFr. 37.90
  • 312 H-82
    0,650 - 0,700 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.90
    SFr. 37.90
    1 * 1 ST
       SFr. 37.90
  • 313 H-82
    0,700 - 0,750 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
    SFr. 34.80
    1 * 1 ST
       SFr. 34.80
  • 314 H-82
    0,750 - 0,800 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
    SFr. 34.80
    1 * 1 ST
       SFr. 34.80
  • 315 H-82
    0,800 - 0,850 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
    SFr. 34.80
    1 * 1 ST
       SFr. 34.80
  • 316 H-82
    0,850 - 0,900 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
    SFr. 34.80
    1 * 1 ST
       SFr. 34.80
  • 317 H-82
    0,900 - 0,950 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
    SFr. 34.80
    1 * 1 ST
       SFr. 34.80
  • 318 H-82
    0,950 - 1,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
    SFr. 34.80
    1 * 1 ST
       SFr. 34.80
  • 319 H-82
    1,000 - 1,050 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.90
    SFr. 37.90
    1 * 1 ST
       SFr. 37.90
  • 320 H-82
    1,050 - 1,100 g/ml
    0,0005 g/ml
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.90
    SFr. 37.90
    1 * 1 ST
       SFr. 37.90