Tester di conducibilità, Eutech EcoTestr EC Low/EC High
Catalog # 663-0303
Supplier: EUTECH
Specifications
- Descrizione:Tester di conducibilità, EcoTestr EC Low
- Seq:01
- Modello:EcoTestr EC Low
- L×P×A:163×45 mm
- Conformità:IP67
- Precisione della conducibilità:±1 % full scale
- Calibrazione della conducibilità:1 point (manual)
- Intervallo di conducibilità:0 - 1990 μS
- Risoluzione della conducibilità:10 μS
- Display:3½ digit single display
- Alimentazione:4 × 1,5 V ‘A76’ micro alkaline batteries
- Temperatura - compensazione:ATC (0 - 50 °C)
- Peso:0,09 kg
- Conf:1
Specifications
About this item
Il tester impermeabile EcoTestr EC High ed EC Low viene fornito con sensori a pin in acciaio inossidabile resistenti e robusti per misurazioni della conducibilità rapide e affidabili. Il tester EcoTestr EC High misura da 0 a 19,90 mS/cm, l'EcoTestr EC Low da 0 a 1990 μS/cm.
- Funzione "Hold" per bloccare temporaneamente la visualizzazione corrente e registrare i valori
- IP67 (impermeabile): il tester galleggia sull'acqua per un recupero agevole
- Lunga durata dei sensori, che non richiedono sostituzione
- Vano batteria con blocco a scatto: sostituzione delle batterie senza bisogno di utensili
- Cappuccio protettivo trasparente utilizzabile anche come contenitore per campioni o soluzione di calibrazione
- Ampio LCD verticale con visualizzazione dei parametri e indicatore del livello di carica della batteria per una facile lettura
- Opzione a calibrazione manuale per una maggiore precisione con calibrazioni prossime al campione
Ideale per impieghi in diverse applicazioni di conducibilità, ad esempio colture idroponiche, allevamenti ittici, piscine, elettroplaccatura e altri applicazioni con acqua/acque reflue.
Delivery: con batterie.