Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument boxes
Instrument boxes
Nome del fornitore:   Agencinox
Instrument boxes
Nome del fornitore:  Agencinox
Certificates
Instrument boxes
Instrument boxes
8 varianti
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • argento
    70×170×30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.30
    SFr. 33.30
    1 * 1 ST
       SFr. 33.30
  • argento
    90×180×30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.40
    SFr. 37.40
    1 * 1 ST
       SFr. 37.40
  • argento
    90×180×40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.30
    SFr. 41.30
    1 * 1 ST
       SFr. 41.30
  • argento
    100×215×30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.30
    SFr. 55.30
    1 * 1 ST
       SFr. 55.30
  • argento
    100×215×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 60.70
    SFr. 60.70
    1 * 1 ST
       SFr. 60.70
  • blu
    100×215×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.40
    SFr. 72.40
    1 * 1 ST
       SFr. 72.40
  • giallo
    100×215×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.40
    SFr. 72.40
    1 * 1 ST
       SFr. 72.40
  • rosso
    100×215×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.40
    SFr. 72.40
    1 * 1 ST
       SFr. 72.40