Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Timer digitale, tre canali
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Timer digitale, tre canali
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Timer digitale, tre canali
VWR®, Timer digitale, tre canali
1 varianti
Product Details & Documents
Capacità di temporizzazione: 19 ore, 59 minuti, 59 secondi.
  • Caratteristiche: Conteggio su/giù, time-in/-out, memoria per canali T1, T2 e T3, allarme, cronometro e orologio ¹²/₂₄ ore
  • Display a tre righe che consente il conto alla rovescia simultaneo o individuale con allarme fino a tre test
  • A 1 minuto dalla scadenza viene emesso un allarme ad alto volume, che può essere silenziato manualmente
  • Cifre grandissime facili da leggere da qualsiasi parte del laboratorio
 : Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA a indicare la tracciabilità a standard forniti da NIST.
 :
 :
 : con batteria, retro magnetico e certificato.
 :
 :
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Accuratezza
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 609-0092
    Timer digitale, tre canali
    Timer digitale, tre canali
    nero
    0,01 %
    63,5×22,2×86 mm
    Discontinued
  • 609-0216
    Timer digitale, tre canali
    Timer digitale, tre canali
    nero
    0,01 %
    63,5×22,2×86 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00