ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Specifiche
  • Catalog No:
  • 555-7432
  • 555-7431
  • 555-7430
  • 555-7429
  • 555-7433
  • 555-7428
  • Pressione max.:
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • Range di pH:
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • Limite di temperatura:
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C