Tester ORP, Eutech ORPTestr 10
Codice catalogo 662-2016
Nome del fornitore: EUTECH
Specifiche
- Descrizione:Tester ORP, ORPTestr 10
- Modello:ORPTestr 10
- Conformità:IP67
- Display:Custom dual display (27×21 mm)
- Alimentazione:4 × 1,5 V “A76” Micro alkaline batteries
- Peso:0,09 kg
- L×P×A:165×38 mm
- mV - accuratezza:±2
- mV - calibrazione:1 point (manual)
- mV - range:−999...+1000
- mV - risoluzione:1
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Tester impermeabile progettato con tecnologia a microprocessore avanzata per una precisione di ±2 mV in un ampio range di misurazione. Sensore a doppia giunzione sostituibile dall'utente con larga fascia di platino per risultati estremamente accurati anche in ambienti umidi e difficili. Ideale per misurazioni in vasche di risciacquo per elettroplaccatura, piscine, acqua potabile, acque reflue, processazione chimica, distruzione del cianuro e riduzione del cromo.
- Ampio display doppio per maggiore leggibilità, informazioni complete
- Involucro impermeabile e antipolvere (IP67)
- Sensore in polimero Ag/AgCl a doppia giunzione sostituibile dall'utente per una durata notevolmente maggiore dell'elettrodo, soprattutto con sostanze chimiche aggressive
- Spegnimento automatico per risparmiare la batteria quando non in uso
- Funzione 'Hold' per bloccare momentaneamente la visualizzazione corrente e osservare comodamente i valori
- Autodiagnosi con codici dei messaggi per una semplice risoluzione dei problemi
Delivery: con batterie.